Learn More
4-Ethyl-2-Methoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472357 25 g 25 Gramm
11462357 5 g 5 Gramm
11482357 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14239.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2785-89-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2785-89-9
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00038714
InChI-Schlüssel CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
PubChem CID 62465
IUPAC-Name 4-Ethyl-2-methoxyphenol
SMILES CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Schmelzpunkt 15°C
Dichte 1.064
Siedepunkt 230°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Brechungsindex 1.528
Menge 25 g
Beilstein 2045329
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%