Learn More
4-Ethyl-2-methoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10642762 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10642762 25 g Glasflasche 25 Gramm
10367651 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642762 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 351960250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2785-89-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2785-89-9
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00038714
InChI-Schlüssel CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
PubChem CID 62465
IUPAC-Name 4-Ethyl-2-methoxyphenol
SMILES CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 15°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0580g/mL
Siedepunkt 234°C to 236°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5250 to 1.53
Menge 25 g
Relative Dichte 1.058
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.