Learn More
4-Ethylanisol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418573 50 g 50 Gramm
11408573 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418573 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10391.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1515-95-3 | C9H12O | 136.194 g/mol
It can be used the synthesis of 1-Methoxy-4-ethyl-1,4-cyclohexadiene. It is also applied in the ligand-assisted, copper-catalyzed enantioselective benzylic amination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann für die Synthese von 1-Methoxy-4-ethyl-1,4-Cyclohexadien verwendet werden. Es wird auch bei der ligandassistierten, kupferkatalysiert enantioselektiven benzylischen Amination angewendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1515-95-3
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00015176
InChI-Schlüssel HDNRAPAFJLXKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylanisole, p-ethylanisole, benzene, 1-ethyl-4-methoxy, anisole, p-ethyl, p-ethylanisol, unii-i71p5qg20s, 4-ethyl-1-methoxybenzene, 4-ethyl anisole, 4-ethylmethoxybenzene, acmc-1btzv
PubChem CID 73690
IUPAC-Name 1-ethyl-4-methoxybenzol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylanisole
Dichte 0.962
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.5085
Menge 50 g
Beilstein 774365
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) ≥98%