Learn More
4-Ethylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11445407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445407 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11445407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23433.0B
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
4-Ethylphenol eignet sich für die Bestimmung von 4-Ethylguaiacol und 4-Ethylphenol im Aroma von Rotwein mit Hilfe der Headspace-Festphasen-Mikroextraktionsmethode. Es ist ein chemisches Reagenz, das bei der Synthese des 5-HT1A Rezept
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Schmelzpunkt 40°C to 45°C
Dichte 1.011
Siedepunkt 218°C to 219°C
Flammpunkt 100°C
Summenformel C8H10O
Brechungsindex 1.533
MDL-Nummer MFCD00002393
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2430
Beilstein 1363317
Synonym p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.. (4.9 g/L) (at 25°C)
InChI-Schlüssel HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name 4-Ethylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke