Learn More
(4-Ethylphenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31106462
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
10 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31106462 10 g
31099465 500 g
31092694 100 g
31095150 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31106462 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1066310g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Ethylphenyl)boronic acid
CAS 63139-21-9
Summenformel C8H11BO2
MDL-Nummer MFCD00859377
Menge 10 g
SMILES CCC1=CC=C(B(O)O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 149.98
Reinheit (%) 98%