Learn More
4-Ethylresorcinol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467174
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11467174 5 g 5 Gramm
11477174 25 g 25 Gramm
11487174 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11467174
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21575.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2896-60-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
It is employed as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol; nahezu transparent. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2896-60-8
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00002283
InChI-Schlüssel VGMJYYDKPUPTID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylresorcinol, 1,3-benzenediol, 4-ethyl, 6-ethylresorcinol, resorcinol, 4-ethyl, 1,3-dihydroxy-4-ethylbenzene, 4-ethyl resorcinol, 2,4-dihydroxy-1-ethylbenzene, unii-8ye81t06d5, 4-ethyl-benzene-1,3-diol, 4-ethyl-resorcinol
PubChem CID 17927
IUPAC-Name 4-Ethylbenzol-1,3-Diol
SMILES CCC1=C(C=C(C=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylresorcinol
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 5 g
Beilstein 1238231
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%