Learn More
4-(Ethylsulfonyl)Benzenboronsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304785 250 mg 250 Milligramm
11394775 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17814.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 352530-24-6 | C8H11BO4S | 214.042 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352530-24-6
Summenformel C8H11BO4S
Molekulargewicht (g/mol) 214.042
MDL-Nummer MFCD02093076
InChI-Schlüssel CVBNDDGEVPNUNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylsulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-ethanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-ethanesulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonylphenyl boronic acid, 4-ethylsulphonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl, 4-ethanesulfonyl phenyl boranediol, 4-ethanesulphonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2773420
IUPAC-Name (4-ethylsulfonylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Ethylsulfonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 135°C to 139°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 214.05
Reinheit (%) ≥98%