Learn More
4-Fluor-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used in medicine and as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Medizin und als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Chloroform
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
Es wird in der Medizin und als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Chloroform
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-1-indanone |
Schmelzpunkt | 72°C to 76°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol and chloroform |
Formelmasse | 150.15 |
Reinheit (%) | 97% |