Learn More
4-Fluor-1-Naphthosäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023342
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11402808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16778.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 573-03-5 | C11H7FO2 | 190.173 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 573-03-5
Summenformel C11H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 190.173
MDL-Nummer MFCD00004011
InChI-Schlüssel DEWIOKQDRWFLFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro-1-naphthalene carboxylic acid, 4-fluoro-naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-1atch, maybridge3_003028, ksc270s4j, 1-carboxy-4-fluoronaphthalene
PubChem CID 68448
IUPAC-Name 4-Fluornaphthalin-1-carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-1-naphthoic acid
Schmelzpunkt 223°C to 226°C
Menge 1 g
Beilstein 2257292
Formelmasse 190.18
Reinheit (%) 97%