Learn More
4-Fluor-2,6-Dinitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023594
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11403557 1 g 1 Gramm
11413557 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11403557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17309.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 364-32-9 | C6H3FN2O5 | 202.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 364-32-9
Summenformel C6H3FN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 202.10
MDL-Nummer MFCD00179333
InChI-Schlüssel MDOWEUXXLVBZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2,6-dinitrophenol, 2,6-dinitro-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-2,6-dinitro, acmc-20ao7v, phenol, 2,6-dinitro-4-fluoro-,
PubChem CID 94951
IUPAC-Name 4-Fluor-2,6-dinitrophenol
SMILES OC1=C(C=C(F)C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Schmelzpunkt 50°C to 56°C
Menge 1 g
Formelmasse 202.1
Reinheit (%) 98%