Learn More
4-Fluor-2-Hydroxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15480048
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15480048
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53304.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850568-00-2
Summenformel C6H6BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.919
MDL-Nummer MFCD04115662
InChI-Schlüssel KOFNQIAWWVBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-hydroxyphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid, 2-borono-5-fluorophenol, 4-fluoro-2-hydroxy-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, boronic acid, b-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, acmc-1ch4n, 2-hydroxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-phenylboronic acid, 4-fluoro-2-hydroxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 3865312
IUPAC-Name (4-fluor-2-hydroxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 176°C to 180°C
Menge 250 mg
Formelmasse 155.92
Reinheit (%) 97%