Learn More
4-Fluor-2-Hydroxybenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7054222
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477206 250 mg 250 Milligramm
15467206 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62252.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1038828-32-8
Summenformel C12H16BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 238.07
MDL-Nummer MFCD16994248
InChI-Schlüssel PSQUBOBJDBVJIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, phenol, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 72219414
IUPAC-Name 5-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(O)C=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 238.06
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest