Learn More
4-Fluor-2-iodotoluol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7058315
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357006
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06833.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13194-67-7
Summenformel C7H6FI
Molekulargewicht (g/mol) 236.028
MDL-Nummer MFCD00013709
InChI-Schlüssel RZGYAMQMAVTAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-iodotoluene, benzene, 4-fluoro-2-iodo-1-methyl, 2-iodo-4-fluorotoluene, 4-fluoro-2-iodo-1-methyl-benzene, 1-fluoro-3-iodo-4-methyl-benzene, 4-fluor-2-iod-1-methylbenzol, zlchem 432, pubchem1622, acmc-209bo9
PubChem CID 83220
IUPAC-Name 4-Fluor-2-iod-1-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-iodotoluene
Dichte 1.81
Siedepunkt 206°C to 208°C
Flammpunkt 87°C (189°F)
Brechungsindex 1.5795
Menge 5 g
Beilstein 2242594
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 236.03
Reinheit (%) 98%