Learn More
4-Fluor-2-Methoxyanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448558 5 g 5 Gramm
15458558 250 mg 250 Milligramm
15438558 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61965.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 450-91-9 | C7H8FNO | 141.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 450-91-9
Summenformel C7H8FNO
Molekulargewicht (g/mol) 141.15
MDL-Nummer MFCD00077536
InChI-Schlüssel BNRRMRUVYDETQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-fluoroaniline, 2-amino-5-fluoroanisole, 4-fluoro-2-methoxybenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-methoxy, 2-amino-5-fluoroanisole 4-fluoro-2-methoxyaniline, 4-fluoro-o-anisidine, acmc-1aegy, 4-fluoro-2-methoxy-aniline, ksc798g5t, 4-fluoro-2-methoxyphenylamine
PubChem CID 13532228
IUPAC-Name 4-fluoro-2-methoxyaniline
SMILES COC1=C(N)C=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methoxyaniline
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 141.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest