Learn More
4-Fluor-2-Methoxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356569
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11356569
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26179.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 395-82-4 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 395-82-4
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.14
MDL-Nummer MFCD00673010
InChI-Schlüssel UUQDNAPKWPKHMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid, 4-fluoro-o-anisic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy, pubchem4969, acmc-209j6b, ksc494s1h, 4-fluoro-2-methoxybenzoicacid, rarechem al be 1023, 4-fluoro-2-methoxy benzoic acid
PubChem CID 2774545
IUPAC-Name 4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 134°C to 136°C
Menge 1 g
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.