Learn More
4-Fluor-2-Methoxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028771
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11356569
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26179.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 395-82-4 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 395-82-4
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.14
MDL-Nummer MFCD00673010
InChI-Schlüssel UUQDNAPKWPKHMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid, 4-fluoro-o-anisic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy, pubchem4969, acmc-209j6b, ksc494s1h, 4-fluoro-2-methoxybenzoicacid, rarechem al be 1023, 4-fluoro-2-methoxy benzoic acid
PubChem CID 2774545
IUPAC-Name 4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 134°C to 136°C
Menge 1 g
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 99%