Learn More
4-Fluor-2-Methoxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312509
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312509 10 g 10 Gramm
11302509 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11312509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26627.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 191014-55-8 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191014-55-8
Summenformel C8H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 151.14
MDL-Nummer MFCD04116335
InChI-Schlüssel HGBKZVIQHCUHRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy, 2-methoxy-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-9ci, 4-fluoro-2-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem4786, acmc-209xzr, ksc494i6t, 4fluoro-2-methoxy-benzonitrile, buttpark 80\07-22
PubChem CID 2783329
IUPAC-Name 4-Fluor-2-methoxybenzonitril
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 151.14
Reinheit (%) 97%