Learn More
4-Fluor-2-Methylbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461127 25 g 25 Gramm
11441127 1 g 1 Gramm
11451127 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24117.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139911-29-8 | C7H8BFO2 | 153.947 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139911-29-8
Summenformel C7H8BFO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.947
MDL-Nummer MFCD02093072
InChI-Schlüssel IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
PubChem CID 2734665
IUPAC-Name (4-Fluor-2-Methylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 199°C to 201°C
Menge 25 g
Formelmasse 153.95
Reinheit (%) 98%