Learn More
4-Fluor-2-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023013
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11438676 5 g 5 Gramm
11448676 25 g 25 Gramm
11458676 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11438676
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16032.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 452-72-2 | C7H7FO | 126.13 g/mol
4-Fluoro-2-methylphenol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluor-2-methylphenol ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-72-2
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD00075088
InChI-Schlüssel GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorophenol, 4-fluoro-o-cresol, 4-fluoro-2-methyl-phenol, 5-fluoro-2-hydroxytoluene, phenol, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1500, acmc-1csjj, 4-fuoro-2-methyl-phenol, 2-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-2-methyl phenol
PubChem CID 136295
IUPAC-Name 4-Fluor-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylphenol
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Siedepunkt 87°C (14 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.5165
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2041490
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%