Learn More
4-Fluor-2-Nitro-5-(Trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492349 5 g 5 Gramm
15469256 250 mg 250 Milligramm
15482349 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492349 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64928.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 179062-05-6 | C7H4F4N2O2 | 224.115 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 179062-05-6
Summenformel C7H4F4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.115
MDL-Nummer MFCD03094267
InChI-Schlüssel WOSGMZUIHAFPSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4933, ksc106o9t, 2-fluoro-4-nitro-5-aminobenzotrifluoride, 3-amino-6-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl benzenamine, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2737686
IUPAC-Name 4-Fluor-2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=C(C(=CC(=C1N)[N+](=O)[O-])F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Farbe Weiß
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 14360199
Formelmasse 224.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest