Learn More
4-Fluor-2-Nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15487608 5 g 5 Gramm
15497608 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61110.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 445-83-0 | C7H6FNO3 | 171.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 445-83-0
Summenformel C7H6FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 171.13
MDL-Nummer MFCD00013375
InChI-Schlüssel FWLPYISRFBKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-nitroanisole, 4-fluoro-2-nitroanisol, benzene, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro-benzene, 5-fluoro-2-methoxynitrobenzene, 4-fluor-1-methoxy-2-nitrobenzol, pubchem1966, acmc-1amcp, 4-fluoro-2-nitro-anisole, ksc235o8j
PubChem CID 565656
IUPAC-Name 4-fluor-1-methoxy-2-nitrobenzol
SMILES COC1=C(C=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-nitroanisole
Schmelzpunkt 62°C to 64°C
Farbe Braungelb
Menge 5 g
Formelmasse 171.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest