Learn More
4-Fluor-2-Nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15418568 5 g 5 Gramm
15408568 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61971.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2923-96-8 | C7H4FNO3 | 169.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2923-96-8
Summenformel C7H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
MDL-Nummer MFCD01666439
InChI-Schlüssel ORCGMGUNVGVHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-2-nitro, pubchem15643, acmc-1chrz, wln: wnr cf fvh, 2-nitro-4-fluorobenzaldehyde, ksc494k6p, 4-fluoro-2-nitro benzaldehyde
PubChem CID 76226
IUPAC-Name 4-fluoro-2-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Menge 5 g
Formelmasse 169.11
Reinheit (%) 98%