Learn More
4-Fluor-2-Nitrophenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432538
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11432538 5 g 5 Gramm
11442538 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11432538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15847.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 394-33-2 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 394-33-2
Summenformel C6H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.1
MDL-Nummer MFCD00042528
InChI-Schlüssel ZHRLVDHMIJDWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-2-nitro, phenol,2-nitro,4-fluoro, 4-fluoro-2-nitro-phenol, 4-fluoronitrophenol, pubchem1503, acmc-1ah4y, ksc493s6p, 5-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 4-fluoro-2-nitrophenol
PubChem CID 136236
IUPAC-Name 4-Fluor-2-Nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-nitrophenol
Schmelzpunkt 73°C to 76°C
Menge 5 g
Beilstein 1950412
Formelmasse 157.1
Reinheit (%) ≥98%