Learn More
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)-Benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496177
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15496177 1 g 1 Gramm
15406187 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15496177
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33363.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1242250-37-8
Summenformel C8H4F4O3
Molekulargewicht (g/mol) 224.111
MDL-Nummer MFCD19687173
InChI-Schlüssel GSEJXXUTVPFRRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethoxy benzoic acid
PubChem CID 66523582
IUPAC-Name 4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Menge 1 g
Formelmasse 224.11
Reinheit (%) 97%