Learn More
4-Fluor-2-(Trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11488926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488926 10 g -
11478926 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 11488926 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17067.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 393-39-5
Summenformel C7H5F4N
Molekulargewicht (g/mol) 179.12
MDL-Nummer MFCD00007831
InChI-Schlüssel LRCQLCWUUBSUOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67853
IUPAC-Name 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Dichte 1.38
Siedepunkt 70°C to 71°C (18 mmHg)
Flammpunkt 72°C (161°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.463
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2098758
Synonym 2-amino-5-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl aniline, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluidine, alpha, 2-amino-5-fluoro benzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-o-toluidine, benzenamine,4-fluoro-2-trifluoromethyl
Formelmasse 179.12
Reinheit (%) 97%