Learn More
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzolsulfsäurechlorid, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 176225-09-5 |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C7H3ClF4O2S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-4-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, pubchem4276, acmc-1c2ls, 2-chlorosulphonyl-5-fluorobenzotrifluoride |
| InChI-Schlüssel | IGMYEVQPXWKFQF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzolsulfonychlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 262.603 |
| Mehr anzeigen |