Learn More
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479037 5 g 5 Gramm
11469037 1 g -
11384729 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11479037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20617.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 194853-86-6 | C8H3F4N | 189.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch für die Synthese von Diphenylthioethern verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 194853-86-6
Summenformel C8H3F4N
Molekulargewicht (g/mol) 189.11
MDL-Nummer MFCD00061283
InChI-Schlüssel LCCPQUYXMFXCAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-trifluoromethyl-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-tolunitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4802
PubChem CID 605085
IUPAC-Name 4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES FC1=CC=C(C#N)C(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Dichte 1.35
Siedepunkt 194°C to 196°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formelmasse 189.11
Reinheit (%) ≥98%