Learn More
4-Fluor-2-(Trifluormethyl)phenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454337 1 g 1 Gramm
15464337 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31716.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 130047-19-7 | Molecular Formula: C7H4F4O | Molecular Weight: 180.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130047-19-7
Summenformel C7H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 180.10
MDL-Nummer MFCD00061290
InChI-Schlüssel RNOVGJWJVRESAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 2-trifluoromethyl-4-fluorophenol, 5-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem4146, acmc-1bxww, intermediates-zcf02005, ksc495m8f, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol
PubChem CID 518675
IUPAC-Name 4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
SMILES OC1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 180.1
Reinheit (%) 95%