Learn More
4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10196187 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10196187 5 g Glasflasche 5 Gramm
10369447 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10196187 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430440050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 182344-16-7 | C7H5BF4O2 | 207.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182344-16-7
Summenformel C7H5BF4O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.92
MDL-Nummer MFCD08062379
InChI-Schlüssel SWUPLEAGZOKLNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-borono-5-fluorobenzotrifluoride, boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, akos brn-1027, acmc-1byq0, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, ksc495e5n
PubChem CID 12109469
IUPAC-Name [4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 184.0°C to 186.0°C
Farbe Braun bis Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 207.92
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.