Learn More
4-Fluor-3,5-Dimethylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392569 1 g 1 Gramm
11302579 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392569 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26663.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120512-59-6
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.167
MDL-Nummer MFCD00184969
InChI-Schlüssel MIKQQYBBVDHPST-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-fluoro-3,5-dimethyl
PubChem CID 17750710
IUPAC-Name 4-Fluor-3,5-dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1F)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 170°C to 173°C
Menge 1 g
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 97%