Learn More
4-Fluor-3,5-Dimethylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7029222
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11392569
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26663.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120512-59-6
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.167
MDL-Nummer MFCD00184969
InChI-Schlüssel MIKQQYBBVDHPST-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-fluoro-3,5-dimethyl
PubChem CID 17750710
IUPAC-Name 4-Fluor-3,5-dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1F)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 170°C to 173°C
Menge 1 g
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 97%