Learn More
4-Fluor-3-formyl-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10518613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10518613 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10229602 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10215854 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10518613 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07323CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 845885-90-7
Summenformel C8H5FO3
Molekulargewicht (g/mol) 168.123
InChI-Schlüssel SKPWEADPCJMLID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-formyl-benzoic acid, 3-formyl-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-3-formylbenzoicacid, ksc495c1b
PubChem CID 2794818
IUPAC-Name 4-Fluor-3-Formalbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-formyl-benzoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 168.12
Reinheit (%) 97%