Learn More
4-Fluor-3-Methoxybenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047720
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11395485 1 g 1 Gramm
11305495 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11395485
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19673.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 82846-18-2
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.139
MDL-Nummer MFCD00272134
InChI-Schlüssel LWGCZCMLPRMKIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-m-anisic acid, benzoic acid, 4-fluoro-3-methoxy, 4-fluoro-3-methoxybenzoicacid, 4-fluoro-3-methoxy-benzoic acid, 4-fluoranyl-3-methoxy-benzoic acid, pubchem1394, acmc-209pqm, ksc495c0r, rarechem al bo 0973
PubChem CID 598436
IUPAC-Name 4-Fluor-3-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 206°C to 208°C
Menge 1 g
Beilstein 4178071
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 95%