Learn More
4-Fluor-3-Methyl-5-(Trifluormethyl)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448645 1 g 1 Gramm
15458645 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33789.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373920-63-8
Summenformel C9H6F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.139
MDL-Nummer MFCD22201064
InChI-Schlüssel JBDVVWPLFZFUTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 86277671
IUPAC-Name 4-Fluor-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Menge 1 g
Formelmasse 222.14
Reinheit (%) 97%