Learn More
4-Fluor-3-Methyl-5-(Trifluoromethyl)Benzylbromid, 97 %
Artikelnummer. 15428505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428505 5 g 5 Gramm
15418505 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428505 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33496.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373921-09-5
Summenformel C9H7BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 271.05
MDL-Nummer MFCD22201072
InChI-Schlüssel YMILKGXWAUIFCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 5-bromomethyl-2-fluoro-1-methyl-3-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 86277679
IUPAC-Name 5-(bromomethyl)-2-fluoro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES CC1=C(F)C(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 271.05
Reinheit (%) 97%