Learn More
4-Fluor-3-Methyl-5-(Trifluoromethyl)Phenylessigsäure, 97 %
Artikelnummer. 15448425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448425 250 mg 250 Milligramm
15438425 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448425 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33366.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373920-82-1
Summenformel C10H8F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.166
MDL-Nummer MFCD22201074
InChI-Schlüssel OEPYHPGEWLYDHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenylacetic acid, 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid
PubChem CID 86277681
IUPAC-Name 2-[4-fluor-3-methyl-5-(trifluormethyl)phenyl]Essigsäure
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)CC(=O)O)C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 236.16
Reinheit (%) 97%