Learn More
4-Fluor-3-Methyl-5-(Trifluoromethyl)Phenylacetonitril, 97 %
Artikelnummer. 15428445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428445 1 g 1 Gramm
15438445 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15428445 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33394.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373920-75-2
Summenformel C10H7F4N
Molekulargewicht (g/mol) 217.167
MDL-Nummer MFCD22201073
InChI-Schlüssel YKXAXCYASRRQID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl acetonitrile
PubChem CID 86277680
IUPAC-Name 2-[4-fluor-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]Acetonitril
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)CC#N)C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 217.16
Reinheit (%) 97%