Learn More
4-Fluor-3-methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11472857 25 g 25 Gramm
11462857 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11472857 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15482.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 452-69-7 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 452-69-7
Summenformel C7H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 125.15
MDL-Nummer MFCD00025294
InChI-Schlüssel NYMDPDNETOLVBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-aminotoluene, 4-fluoro-m-toluidine, 5-amino-2-fluorotoluene, 4-fluoro-3-methylbenzenamine, 4-fluoro-3-methylphenylamine, benzenamine, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methyl aniline, 4-fluoro-3-methyl-aniline, 4-fluor-3-methylanilin, pubchem1513
PubChem CID 67981
IUPAC-Name 4-fluoro-3-methylaniline
SMILES CC1=CC(N)=CC=C1F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methylaniline
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Dichte 1.12
Siedepunkt 85°C to 86°C (9 mmHg)
Flammpunkt 95°C (203°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.537
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2935561
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) 97%