Learn More
4-Fluor-3-methylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493497 250 mg 250 Milligramm
11352449 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26598.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261951-68-2
Summenformel C8H10FN
Molekulargewicht (g/mol) 139.17
MDL-Nummer MFCD01631490
InChI-Schlüssel PQXWYQZQCWWMDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methylbenzylamine, 4-fluoro-3-methylphenyl methanamine, 4-fluoro-3-methylphenyl methylamine, 1-4-fluoro-3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro 3-methylbenzylamine, 4-fluoro-3-methyl-benzylamine, benzenemethanamine, 4-fluoro-3-methyl-9ci, rarechem al bw 2124, ukrorgsyn-bb bbv-33874502
PubChem CID 2774599
IUPAC-Name (4-fluor-3-methylphenyl)methanamin
SMILES CC1=CC(CN)=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 97%