Learn More
4-Fluor-3-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7047894
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11339925
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19897.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-70-0
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD00042296
InChI-Schlüssel RVYGYYVGWSCWGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-m-cresol, 3-methyl-4-fluorophenol, 2-fluoro-5-hydroxytoluene, 4-fluoro-3-methyl-phenol, phenol, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methylphenol, pubchem1501, 3-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-3-methyl phenol, acmc-209k1i
PubChem CID 2737394
IUPAC-Name 4-Fluor-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methylphenol
Schmelzpunkt 28°C to 32°C
Dichte 1.134
Siedepunkt 76°C (5 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.515
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%