Learn More
4-Fluor-3-methylphenylmagnesiumbromid, 0.5 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10821681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10821681 50 mL AcroSeal™ Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10821681 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431860500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide
CAS 82297-89-0, 109-99-9
CAS Min. % 8.53, 87.21
CAS Max. % 12.79, 91.48
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.0010g/mL
Flammpunkt −26°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C7H6BrFMg
Strukturformel F(CH3)C6H3MgBr
MDL-Nummer MFCD00075303
Menge 50 mL
Relative Dichte 1.001
Synonym 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, olsgdqispracfy-uhfffaoysa-m, bromo 4-fluoro-3-methylphenyl magnesium, 3-methyl-4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-fluoro-3-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent
InChI-Schlüssel OLSGDQISPRACFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC([Mg]Br)=CC=C1F
IUPAC-Name bromo(4-fluoro-3-methylphenyl)magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778169
Formelmasse 213.33
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke