Learn More
4-Fluor-3-Nitro-5-(Trifluormethyl)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407565 250 mg 250 Milligramm
15497555 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407565 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26154.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 878572-17-9 | C8H3F4NO4 | 253.109 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 878572-17-9
Summenformel C8H3F4NO4
Molekulargewicht (g/mol) 253.109
MDL-Nummer MFCD08282778
InChI-Schlüssel XCZRYPKVIJEHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 24721083
IUPAC-Name 4-Fluor-3-nitro-5-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 120°C to 124°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 253.11
Reinheit (%) 97%