Learn More
4-Fluor-3-Nitroanisol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458118 5 g 5 Gramm
15468118 250 mg 250 Milligramm
15448118 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61554.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61324-93-4 | C7H6FNO3 | 171.127 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61324-93-4
Summenformel C7H6FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 171.127
MDL-Nummer MFCD11848442
InChI-Schlüssel ZRIKJXDEJYMBEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy-2-nitro, 3-fluoro-4-nitrobenzene,-1-methoxy, ksc613a5f, 2-fluoro-5-methoxynitrobenzene, 2-fluoro-5-methoxy-nitrobenzene, #
PubChem CID 565653
IUPAC-Name 1-fluor-4-methoxy-2-nitrobenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitroanisole
Menge 5 g
Formelmasse 171.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest