Learn More
4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10211193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10211193 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10211193 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB02056DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
CAS 42564-51-2
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H4FNO3
Strukturformel FC6H3(NO2)CHO
MDL-Nummer MFCD01861388
Menge 1 g
Synonym 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
InChI-Schlüssel ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
IUPAC-Name 4-Fluor-3-Nitrobenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 169.111
PubChem CID 598129
Formelmasse 169.11
Reinheit (%) 97%