Learn More
4-Fluor-3-Nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11316579
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11316579 5 g 5 Gramm
11306579 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11316579 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26181.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42564-51-2 | Molecular Formula: C7H4FNO3 | Molecular Weight: 169.111 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42564-51-2
Summenformel C7H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.111
MDL-Nummer MFCD01861388
InChI-Schlüssel ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 598129
IUPAC-Name 4-Fluor-3-Nitrobenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 169.11
Reinheit (%) 98%