Learn More
4-Fluor-3-Nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2690666 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10430921 5 g Glasflasche 5 Gramm
10783583 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10430921 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305060050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 453-71-4
Summenformel C7H4FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.11
MDL-Nummer MFCD00007058
InChI-Schlüssel BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
PubChem CID 67987
IUPAC-Name 4-Fluor-3-nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 120.0°C to 126.0°C
Farbe Bronze bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(NO2)CO2H
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 185.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle