Learn More
4-Fluor-3-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419958 100 g 100 Gramm
15409958 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15419958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63317.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 446-11-7 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-11-7
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.128
MDL-Nummer MFCD00007060
InChI-Schlüssel OORBDHOQLZRIQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-fluorotoluene, 2-fluoro-5-methylnitrobenzene, 4-methyl-2-nitro-1-fluorobenzene, 1-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-fluoro-4-methyl-2-nitro, pubchem1597, acmc-1aqwi, 4-fluro-3-nitrotoluene, 4-fluoro-3-nitro toluene
PubChem CID 136287
IUPAC-Name 1-Fluor-4-Methyl-2-Nitrobenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitrotoluene
Farbe Rot bis braun
Siedepunkt 241°C (decomposition)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2253853
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit