Learn More
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzolsulfsäurechlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10302360
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10302360 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10302360 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00176DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 1682-10-6
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H3ClF4O2S
Menge 1 g
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem8507, acmc-209vib, ksc171m7b
InChI-Schlüssel AYOKQWBPSUHEQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)F
IUPAC-Name 4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonychlorid
Molekulargewicht (g/mol) 262.603
PubChem CID 2737549
Formelmasse 262.61
Reinheit (%) 97%