Learn More
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490448
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490448 5 g 5 Gramm
11480448 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24599.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 239087-04-8
Summenformel C14H8F4O
Molekulargewicht (g/mol) 268.211
MDL-Nummer MFCD00061258
InChI-Schlüssel BWBZTYREKMHBFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzophenone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl phenyl methanone, acmc-1cehg, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl phenyl ketone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl-phenylmethanone, methanone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl phenyl
PubChem CID 2737556
IUPAC-Name [4-fluor-3-(trifluormethyl)phenyl]-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=C(C=C2)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Menge 5 g
Formelmasse 268.21
Reinheit (%) ≥97%