Learn More
4-Fluor-3-(Trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11453058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453058 25 g 25 Gramm
11433058 1 g 1 Gramm
11443058 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18776.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61721-07-1
Summenformel C7H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 180.102
MDL-Nummer MFCD00043875
InChI-Schlüssel DHPCRFYUUWAGAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenol, 2-fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-m-cresol, fhbtf, pubchem4147, acmc-209mvr, ksc495a2b
PubChem CID 601854
IUPAC-Name 4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Siedepunkt 84°C to 86°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.45
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2098736
Formelmasse 180.1
Reinheit (%) 97%